Stampa…
Sodium heptafluorobutyrate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6470-5G PC6470-25G
APOSPC6470-5GEA 68.4 EUR
APOSPC6470-5G APOSPC6470-25G
Sodium heptafluorobutyrate 98%
Sodium heptafluorobutyrate
Formula: C₄F₇NaO₂
Peso molecolare: 236,02 g/mol
Punto di fusione: 248…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066168
CAS Number: 2218-54-4
EINECS: 218-721-6