Stampa…
Sodio fluoruro 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Fluoruro di sodio
PC6466B-1G PC6466B-25G
APOSPC6466B-1GEA 14.7 EUR
APOSPC6466B-1G APOSPC6466B-25G
Sodio fluoruro 99.99%
Sodio fluoruro
Formula: NaF
Peso molecolare: 41,99 g/mol
Punto di fusione: 988 °C
Densità: 2,78 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003524
CAS Number: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1,III