Stampa…
Sodium chlorodifluoroacetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6460-100G PC6460-25G PC6460-500G
APOSPC6460-100GEA 58 EUR
APOSPC6460-100G APOSPC6460-25G APOSPC6460-500G
Sodium chlorodifluoroacetate 97%
Sodium chlorodifluoroacetate
Formula: C₂ClF₂NaO₂
Punto di fusione: 195…198 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064771
CAS Number: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0