Stampa…
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1,3-difluoro-2-iodobenzene
PC6449-100G PC6449-25G PC6449-5G
APOSPC6449-100GEA 165 EUR
APOSPC6449-100G APOSPC6449-25G APOSPC6449-5G
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂I
Peso molecolare: 318,8854 g/mol
Punto di fusione: 41…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861126
CAS Number: 160976-02-3