Stampa…
4-Chloro-3-fluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6447-25G PC6447-5G PC6447-1G
APOSPC6447-25GEA 126 EUR
APOSPC6447-25G APOSPC6447-5G APOSPC6447-1G
4-Chloro-3-fluoropyridine
4-Chloro-3-fluoropyridine
Formula: C₅H₃ClFN
Punto di ebollizione: 138…143 °C
Punto di fusione: –27 to –24 °C
Densità: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03453233
CAS Number: 2546-56-7
UN: 1993
ADR: 3,III