1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₃F₁₁O Punto di ebollizione: 87,5 °C Densità: 1,5844 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03411203 CAS Number: 1000-28-8 |