Stampa…
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Hydrazinyl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, [4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]hydrazine
PC6431-1G PC6431-5G
APOSPC6431-1GEA 17.6 EUR
APOSPC6431-1G APOSPC6431-5G
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₅F₃N₄
Peso molecolare: 178,118 g/mol
Punto di fusione: 99…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00115112
CAS Number: 197305-97-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III