Stampa…
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6427-1G PC6427-5G
APOSPC6427-1GEA 65.4 EUR
APOSPC6427-1G APOSPC6427-5G
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Formula: C₁₀H₁₀BF₄IN₂
Punto di fusione: 159…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03703393
CAS Number: 15656-28-7