Stampa…
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6425-1G PC6425-25G PC6425-5G
APOSPC6425-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6425-1G APOSPC6425-25G APOSPC6425-5G
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate 98+%
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate
Formula: C₉H₆FNO₂
Punto di fusione: 88…91 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203915
CAS Number: 676602-31-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III