Stampa…
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2,6-difluorophenyl)methanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-chloro-2',6'-difluorobenzophenone
PC6424-10G PC6424-25G PC6424-5G
APOSPC6424-10GEA 190 EUR
APOSPC6424-10G APOSPC6424-25G APOSPC6424-5G
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2,6-difluorophenyl)methanone 98%
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2,6-difluorophenyl)methanone
Formula: C₁₃H₈ClF₂NO
Peso molecolare: 267,6600 g/mol
Punto di fusione: 103…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659048
CAS Number: 28910-83-0