Stampa…
(S)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic Acid, (S)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid, (S)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxyisobutyric Acid
PC6419-1G PC6419-5G
APOSPC6419-1GEA 80 EUR
APOSPC6419-1G APOSPC6419-5G
(S)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 95+%
(S)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
Formula: C₄H₅F₃O₃
Peso molecolare: 158,08 g/mol
Punto di ebollizione: 189 °C
Punto di fusione: 100 °C
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03092898
CAS Number: 24435-45-8
UN: 3261
ADR: 8,III