Stampa…
Silver(I) hexafluorophosphate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6400-10G PC6400-25G PC6400-100G
APOSPC6400-10GEA 144 EUR
APOSPC6400-10G APOSPC6400-25G APOSPC6400-100G
Silver(I) hexafluorophosphate 98%
Silver(I) hexafluorophosphate
Formula: AgF₆P
Punto di fusione: 102 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003415
CAS Number: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
UN: 3260
ADR: 8,II