4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC6389-10G
PC6389-5G
PC6389-1G
APOSPC6389-10GEA
405
EUR
APOSPC6389-10G
APOSPC6389-5G
APOSPC6389-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula:
C₉H₈BrF₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660289 CAS Number: 886502-56-3 |