Stampa…
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6385-25G PC6385-5G PC6385-10G
APOSPC6385-25GEA 84.1 EUR
APOSPC6385-25G APOSPC6385-5G APOSPC6385-10G
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₂O
Punto di fusione: 46…49 °C
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631323
CAS Number: 190011-87-1