Stampa…
Silver heptafluorobutyrate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6384-1G PC6384-25G PC6384-5G
APOSPC6384-1GEA 0 EUR
APOSPC6384-1G APOSPC6384-25G APOSPC6384-5G
Silver heptafluorobutyrate 97%
Silver heptafluorobutyrate
Formula: C₄AgF₇O₂
Punto di fusione: 292…294 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064197
CAS Number: 3794-64-7
EINECS: 223-266-1