Stampa…
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6379-1G PC6379-5G
APOSPC6379-1GEA 129 EUR
APOSPC6379-1G APOSPC6379-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzaldehyde
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Formula: C₁₃H₈F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10703516
CAS Number: 1086379-05-6