Methyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 2-Fluoro-5-iodobenzoate
PC6375-1G
PC6375-5G
PC6375-25G
APOSPC6375-1GEA
68.4
EUR
APOSPC6375-1G
APOSPC6375-5G
APOSPC6375-25G
Methyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Methyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Formula:
C₈H₆FIO₂ Peso molecolare: 280,0349 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06203930 CAS Number: 625471-27-4 |