Stampa…
N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6374-25G PC6374-5G
APOSPC6374-25GEA 228 EUR
APOSPC6374-25G APOSPC6374-5G
N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
Formula: C₅H₁₀F₃NO₄S
Peso molecolare: 237,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094347
CAS Number: 77534-70-4