Stampa…
2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6372-1G PC6372-250MG PC6372-5G
APOSPC6372-1GEA 142 EUR
APOSPC6372-1G APOSPC6372-250MG APOSPC6372-5G
2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₄FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275455
CAS Number: 77532-90-2