1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₈F₃N₃ Punto di fusione: 140…142 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07777192 CAS Number: 5685-69-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |