Stampa…
Argento fluoruro 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6370-5G PC6370-25G PC6370-1G
APOSPC6370-5GEA 79.9 EUR
APOSPC6370-5G APOSPC6370-25G APOSPC6370-1G
Argento fluoruro 98%
Argento fluoruro
Soft (mild) fluorinating agent for selective fluorination. Alkyl fluorides may be prepared by halex reactions. AgF & I2 or Br2 will trans-fluoro halogenate alkenes.
Formula: AgF
Punto di ebollizione: 1159 °C
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 5,852 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003410
CAS Number: 7775-41-9
UN: 3260
ADR: 8,II