5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₂F₃N₃O Punto di fusione: 155…160 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08062581 CAS Number: 768-29-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |