Stampa…
3-Fluoro-4-methoxyphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6365-1G PC6365-5G PC6365-250MG
APOSPC6365-1GEA 65.5 EUR
APOSPC6365-1G APOSPC6365-5G APOSPC6365-250MG
3-Fluoro-4-methoxyphenol
3-Fluoro-4-methoxyphenol
Formula: C₇H₇FO₂
Peso molecolare: 142,1277 g/mol
Punto di fusione: 41…41,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09263471
CAS Number: 452-11-9
UN: 1759
ADR: 8,III