Stampa…
3-Fluoro-4-methoxybenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (3-Fluoro-4-methoxyphenyl)methanamine
PC6364-5G PC6364-1G
APOSPC6364-5GEA 155 EUR
APOSPC6364-5G APOSPC6364-1G
3-Fluoro-4-methoxybenzylamine 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₁₀FNO
Peso molecolare: 155,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116360
CAS Number: 123652-95-9
UN: 2735
ADR: 8,III