Stampa…
Methyl-3-fluoro-4-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-fluoro-4-methoxybenzoate, 3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid methyl ester
PC6363-100G PC6363-25G PC6363-5G
APOSPC6363-100GEA 315 EUR
APOSPC6363-100G APOSPC6363-25G APOSPC6363-5G
Methyl-3-fluoro-4-methoxybenzoate
Methyl-3-fluoro-4-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184,17 g/mol
Punto di fusione: 69…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215839
CAS Number: 369-30-2