Stampa…
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxy-4-nitrobenzotrifluoride
PC6361-1G PC6361-5G PC6361-25G
APOSPC6361-1GEA 48.1 EUR
APOSPC6361-1G APOSPC6361-5G APOSPC6361-25G
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 207,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08282785
CAS Number: 402-17-5