Stampa…
2-Fluoro-6-methoxybenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2-Fluoro-6-methoxyphenyl)methanamine
PC6359-1G PC6359-250MG
APOSPC6359-1GEA 88.7 EUR
APOSPC6359-1G APOSPC6359-250MG
2-Fluoro-6-methoxybenzylamine
2-Fluoro-6-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₁₀FNO
Peso molecolare: 155,1695 g/mol
Punto di ebollizione: 76…77 °C/3,2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042292
CAS Number: 150517-75-2
UN: 2735
ADR: 8,III