Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6358-1G PC6358-5G
APOSPC6358-1GEA 122 EUR
APOSPC6358-1G APOSPC6358-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11045053
CAS Number: 881402-25-1