Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6356-5G PC6356-1G PC6356-10G
APOSPC6356-5GEA 111 EUR
APOSPC6356-5G APOSPC6356-1G APOSPC6356-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅F₄NO
Peso molecolare: 195,1100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11975313
CAS Number: 1159512-64-7