Stampa…
Silver hydrogen fluoride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6350-5G PC6350-10G
APOSPC6350-5GEA 0 EUR
APOSPC6350-5G APOSPC6350-10G
Silver hydrogen fluoride 99%
Silver hydrogen fluoride
Formula: AgF₂H
Peso molecolare: 146,87 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042145
CAS Number: 12249-52-4
UN: 1740
ADR: 8,II