Stampa…
8-Fluoro-4-quinolinol ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 8-Fluoroquinolin-4-ol, 8-Fluoro-4-hydroxyquinoline
PC6349-1G PC6349-250MG
APOSPC6349-1GEA 14.7 EUR
APOSPC6349-1G APOSPC6349-250MG
8-Fluoro-4-quinolinol ≥95%
8-Fluoro-4-quinolinol
Formula: C₉H₆FNO
Peso molecolare: 163,15 g/mol
Punto di fusione: 278…282 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272395
CAS Number: 63010-71-9