Stampa…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC6347-25G PC6347-5G PC6347-1G
APOSPC6347-25GEA 192 EUR
APOSPC6347-25G APOSPC6347-5G APOSPC6347-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso molecolare: 224,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631353
CAS Number: 654-98-8