Stampa…
Scandium(III) fluoride 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6343R-10G PC6343R-1G PC6343R-5G
APOSPC6343R-10GEA 455 EUR
APOSPC6343R-10G APOSPC6343R-1G APOSPC6343R-5G
Scandium(III) fluoride 99,9%
Scandium(III) fluoride
Formula: F₃Sc
Punto di fusione: 1515 °C
Densità: 2,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016325
CAS Number: 13709-47-2
EINECS: 237-255-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III