Stampa…
Samarium(III) fluoride 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
PC6343-100G PC6343-25G
APOSPC6343-100GEA 761 EUR
APOSPC6343-100G APOSPC6343-25G
Samarium(III) fluoride 99,9%
Samarium(III) fluoride
Formula: F₃Sm
Peso molecolare: 207.36 g/mol
Punto di ebollizione: 2323 °C
Punto di fusione: 1306 °C
Densità: 6.928 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049540
CAS Number: 13765-24-7