[5-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC6336-1G
PC6336-500MG
PC6336-5G
APOSPC6336-1GEA
533
EUR
APOSPC6336-1G
APOSPC6336-500MG
APOSPC6336-5G
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formula:
C₁₂H₁₀ClF₃N₂OS Punto di fusione: 96…97 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00172635 CAS Number: 318239-52-0 |