Stampa…
[5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC6332-1G PC6332-500MG PC6332-5G
APOSPC6332-1GEA 533 EUR
APOSPC6332-1G APOSPC6332-500MG APOSPC6332-5G
[5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formula: C₁₂H₁₀ClF₃N₂O₂
Punto di fusione: 83…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172650
CAS Number: 318239-67-7