Stampa…
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6331-100MG PC6331-500MG
APOSPC6331-100MGEA 36.4 EUR
APOSPC6331-100MG APOSPC6331-500MG
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₈ClF₃N₂O₃
Punto di fusione: 177…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00243689
CAS Number: 282523-49-3