Stampa…
Praseodymium trifluoride, anidro 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6327-100G PC6327-25G
APOSPC6327-100GEA 539 EUR
APOSPC6327-100G APOSPC6327-25G
Praseodymium trifluoride, anidro 99,9%
Praseodymium trifluoride
Formula: F₃Pr
Peso molecolare: 197,9 g/mol
Punto di fusione: 1395 °C
Densità: 6,2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016287
CAS Number: 13709-46-1
EINECS: 237-254-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III