Stampa…
Potassium trifluoromethanesulphonate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6324-25G PC6324-5G
APOSPC6324-25GEA 234 EUR
APOSPC6324-25G APOSPC6324-5G
Potassium trifluoromethanesulphonate 99%
Potassium trifluoromethanesulphonate
Formula: CF₃KO₃S
Peso molecolare: 188,17 g/mol
Punto di fusione: 236 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042370
CAS Number: 2926-27-4
EINECS: 608-334-4