Stampa…
5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]pyridin-2-one-3-carboxylic acid
PC6321-1G PC6321-500MG
APOSPC6321-1GEA 666 EUR
APOSPC6321-1G APOSPC6321-500MG
5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Peso molecolare: 331,68 g/mol
Punto di fusione: 197…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00243767
CAS Number: 338977-66-5