Stampa…
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6318-1G PC6318-250MG
APOSPC6318-1GEA 77 EUR
APOSPC6318-1G APOSPC6318-250MG
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₄ClF₃N₂O₂
Punto di fusione: 200…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215443
CAS Number: 128455-63-0