Stampa…
5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6317-1G PC6317-500MG
APOSPC6317-1GEA 510 EUR
APOSPC6317-1G APOSPC6317-500MG
5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₆H₃ClF₃N₃
Punto di fusione: 84…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00140981
CAS Number: 219568-17-9