Stampa…
5-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,2,3-thiadiazole ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6314-1G PC6314-500MG
APOSPC6314-1GEA 292 EUR
APOSPC6314-1G APOSPC6314-500MG
5-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,2,3-thiadiazole ≥95%
5-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,2,3-thiadiazole
Formula: C₈H₄ClFN₂S
Punto di fusione: 109…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173564
CAS Number: 77414-44-9