Stampa…
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6312-5G PC6312-25G
APOSPC6312-5GEA 46.6 EUR
APOSPC6312-5G APOSPC6312-25G
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃ClFNO₂S
Peso molecolare: 219,62 g/mol
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093760
CAS Number: 351003-23-1
UN: 3261
ADR: 8,II