Stampa…
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazol-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-1-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole
PC6304-1G PC6304-10G PC6304-5G
APOSPC6304-1GEA 217 EUR
APOSPC6304-1G APOSPC6304-10G APOSPC6304-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazol-4-amine
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazol-4-amine
Formula: C₈H₆F₃N₅
Peso molecolare: 229,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505006
CAS Number: 1210732-94-7