Potassium hexafluorosilicate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
F₆K₂Si Densità: 2,665 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040666 CAS Number: 16871-90-2 UN: 2655 ADR: 6.1,III |