Stampa…
2-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)phenylglycine, H-DL-Phg(3-CF₃)-OH, 2-Amino-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC6289-100MG PC6289-500MG
APOSPC6289-100MGEA 58.2 EUR
APOSPC6289-100MG APOSPC6289-500MG
2-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid 97%
2-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Peso molecolare: 219,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02662404
CAS Number: 242475-26-9