3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)quinoxaline, 3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2(1H)-one
Formula:
C₉H₅F₃N₂O Punto di fusione: 248…249 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00243991 CAS Number: 58457-64-0 |