Stampa…
5-Chloro-2,4-difluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC6270-1G PC6270-5G PC6270-10G PC6270-25G
APOSPC6270-1GEA 17.6 EUR
APOSPC6270-1G APOSPC6270-5G APOSPC6270-10G APOSPC6270-25G
5-Chloro-2,4-difluoroaniline 97%
5-Chloro-2,4-difluoroaniline
Formula: C6H4ClF2N
Punto di fusione: 50…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06808806
CAS Number: 348-65-2