Stampa…
Potassio fluoruro, anidro 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6267S-100G PC6267S-250G PC6267S-500G
APOSPC6267S-100GEA 93.4 EUR
APOSPC6267S-100G APOSPC6267S-250G APOSPC6267S-500G
Potassio fluoruro, anidro 99%
Potassio fluoruro
Formula: KF
Punto di ebollizione: 1505 °C
Punto di fusione: 858 °C
Densità: 2,48 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011398
CAS Number: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III